Learn More
Abnova™ Sonde FISH PPARG/CEN3q
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1475.00€ - 2430.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
---|---|
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
Expression | récepteur gamma activé par prolifération de peroxysomes |
Alias de gène | CIMT1,NR1C3,PPARG1,PPARG2,PPARgamma |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003355
|
Abnova™
FG0216.200UL |
200 μl |
2430.00€
200µL |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16093345
|
Abnova™
FG0216.100UL |
100 μl |
1475.00€
100µL |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
CIMT1,NR1C3,PPARG1,PPARG2,PPARgamma | |
5468 | |
Liquide |
Tube | |
récepteur gamma activé par prolifération de peroxysomes | |
PPARG | |
ADN/ARN |