missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPFIA3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18616932 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18616932 0.02 mL 0.02mL
18615382 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18616932 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2947990.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PPFIA3 Polyclonal antibody specifically detects PPFIA3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PPFIA3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:200-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène KIAA0654liprin, liprin-alpha-3, LPNA3liprin-alpha 3, MGC126567, MGC126569, Protein tyrosine phosphatase receptor type f polypeptide-interacting proteinalpha-3, protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interactingprotein (liprin), alpha 3, protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide, alpha 3, PTPRF-interacting protein alpha-3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 460-590 of human PPFIA3 (NP_003651.1). NSLSEEIANMKKLQDELLLNKEQLLAEMERMQMEIDQLRGRPPSSYSRSLPGSALELRYSQAPTLPSGAHLDPYVAGSGRAGKRGRWSGVKEEPSKDWERSAPAGSIPPPFPGELDGSDEEEAEGMFGAEL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Phosphatase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8541
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.