Learn More
PPP1R3F Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18609996 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609996 100 μg 100µL
18639156 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18609996 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP312626100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.04€
    304.50€ / 100µL
    Économisez 36.54€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
PPP1R3F Polyclonal specifically detects PPP1R3F in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PPP1R3F
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5ul/mg of lysate
Formule PBS, pH7.0
Alias de gène HB2E, protein phosphatase 1 regulatory subunit 3F, protein phosphatase 1, regulatory subunit 3F, regulatory (inhibitor) subunit 3F
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPP1R3F fragment
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 89801
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus