missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP1R7 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Code produit 30759204 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30759204 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30759204 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346915FR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP1R7 Polyclonal antibody specifically detects PPP1R7 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PPP1R7
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Protein phosphatase 1 regulatory subunit 22, protein phosphatase 1 regulatory subunit 7, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 7, protein phosphatase-1 regulatory subunit 7 alpha2, protein phosphatase-1 regulatory subunit 7 beta1, protein phosphatase-1 regulatory subunit 7 beta2, regulatory subunit 7, sds22
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène protein phosphatase 1, regulatory(inhibitor) subunit 7. (Uniprot# Q15435)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5510
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.