Learn More
KNF™ Pompe à vide PPS/PTFE
Pompe à membrane oscillante polyvalente, compacte et sans huile pour un fonctionnement sans contamination et sans entretien. La pompe à vide KNF Neuberger™ PPS/PTFE est disponible en différentes tailles / capacités et versions plus résistantes aux produits chimiques.
970.00€ - 990.00€
Spécification
Alimentation électrique | 230 V 50 Hz 100 W |
---|---|
Profondeur (métrique) | 90 mm |
Matériau | PPS, PTFE |
Puissance | 100 W |
Poids (métrique) | 4 kg |
Code produit | Marque | Débit | Hauteur totale (métrique) | Puissance | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Hauteur totale (métrique) | Puissance | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10661633
|
KNF™
057012/055163 |
16 LPM | 141 mm | 100 W | 0,5 bars |
970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10018521
|
KNF™
057016/055163 |
30 LPM | 141 mm | 100 W | 0,5 bars |
990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Compacte et polyvalente
- Peut être utilisée comme petit compresseur ou comme système de vide
- Convient pour l’aspiration / la filtration sous vide, l’extraction en phase solide, le dégazage
- Disponible en différents versions selon le milieu en contact avec le matériel
- Versions KT pour les gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs
- Bonne résistance chimique
- Membrane oscillante à l’intérieur de la tête de pompe offrant un fonctionnement sans huile, non contaminé et sans entretien
- Transfert 100 % sans huile
- Écologique
- Niveau élevé d’étanchéité au gaz
- Fournie avec pieds en caoutchouc et câble d’alimentation secteur de 2 m
Spécification
230 V 50 Hz 100 W | |
PPS, PTFE | |
4 kg | |
5°C | |
141 mm | |
Pompe à vide | |
0,5 bars |
90 mm | |
100 W | |
40°C | |
50 Hz | |
280 mm | |
Pour l’évacuation, le transfert et la compression d’air ou de vapeurs neutres légèrement agressives ou corrosives | |
230 V |