Learn More
PREB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
195.00€
Spécification
Antigène PREB
Dilution Western Blot 1:500
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18584673
Afficher les documents
Novus Biologicals
NB120-3422-0.025ml
0.025 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
PREB Polyclonal specifically detects PREB in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
PREB
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Transcription Factors and Regulators
PBS with 0.05% Sodium Azide
10113
Recombinant mouse PREB.
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Western Blot 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse
MGC3467, prolactin regulatory binding-element protein, prolactin regulatory element binding, prolactin regulatory element-binding protein, SEC12Mammalian guanine nucleotide exchange factor mSec12
PREB
IgG
Ammonium sulfate precipitation
Detects recombinant mouse PREB (Prolactin Regulatory Element Binding protein).
Documents
Product Certifications
For Research Use Only