Learn More
ROS Antibody (OTI1F3), R&D Systems™
Code produit 18100999 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18100999 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18100999 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP245626
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ROS Monoclonal specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ROS
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1F3
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1 receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS
Symboles de gène(s) ROS1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2126-2347 of human ROS1(NP_002935) produced in E.coli.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6098
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only