Learn More
uvex Masque préformé silv-Air p 7200 FFP2\
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Type de filtre :FFP2
Description
Caractéristiques générales
- Masque préformé filtrant les particules
- Construction sans métal
- Couleur : gris argenté
Caractéristiques de la protection fournie
- Masque facial FFP2 certifié conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
- Marquage D (test de poussière de dolomie réussi) : respirabilité maximale, même avec des niveaux de poussière très élevés
- Non réutilisable
Caractéristiques liées au confort
- Bandeau sans couture pour un ajustement confortable et sûr
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 149 (marqué D) |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Forme de coupe préformée |
| Jetable | Oui |
| Type de filtre | FFP2 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
| Dimensions | Étalon |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Efficacité de filtre | FFP2 |
| Afficher plus |