Learn More
PRELP Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18606287 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606287 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606287 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300141APC
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PRELP Polyclonal specifically detects PRELP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Polyclonal
Formule PBS
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Gamme de produits Novus