Learn More
PRELP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | PRELP |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18614668
|
Novus Biologicals
NBP3-00141-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18638837
|
Novus Biologicals
NBP3-00141-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PRELP Polyclonal antibody specifically detects PRELP in Human samples. It is validated for ELISASpécification
| PRELP | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| 55 kDa leucine-rich repeat protein of articular cartilage, MST161, MSTP161, prolargin, prolargin proteoglycan, proline arginine-rich end leucine-rich repeat protein, proline/arginine-rich end leucine-rich repeat protein, Proline-arginine-rich end leucine-rich repeat protein, SLRR2AMGC45323 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human PRELP (Accession#: NP_002716.1; Gln21-Ile382) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 5549 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |