missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PREX2 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18489478 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18489478 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18489478 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00080243B01P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Polyclonal Antibody

PREX2 Polyclonal antibody specifically detects PREX2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PREX2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule PBS (pH 7.4)
Numéro d’ordre du gène AAI48796.1
Alias de gène DEP domain-containing protein 2, DEP.2, DEPDC2, phosphatidylinositol 34,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 2 protein, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate-dependent Rac exchange factor 2, P-REX2,6230420N16Rik, PtdIns(34,5)-dependent Rac exchanger 2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène DEPDC2 (AAI48796.1, 1 a.a. - 979 a.a.) full-length human protein. MSEDSRGDSRAESAKDLEKQLRLRVCVLSELQKTERDYVGTLEFLVSAFLHRMNQCAASKVDKNVTEETVKMLFSNIEDILAVHKEFLKVVEECLHPEPNAQQEVGTCFLHFKDKFRIYDEYCSNHEKAQKLLLELNKIRTIRTFLLNCMLLGGRKNTDVPLEGYLVTPIQRICKYPLILKELLKRTPRKHSDYAAVMEALQAMKAVCSNINEAKRQMEKLEVLEEWQSHIEGWEGSNITDTCTEMLMCGVLLKISSGNIQERVFFLFDNLLVYCKRKHRRLKNSKASTDGHRYLFRGRINTEVMEVENVDDGTADFHSSGHIVVNGWKIHNTAKNKWFVCMAKTPEEKHEWFEAILKERERRKGLKLGMEQDTWVMISEQGEKLYKMMCRQGNLIKDRKRKLTTFPKCFLGSEFVSWLLEIGEIHRPEEGVHLGQALLENGIIHHVTDKHQFKPEQMLYRFRYDDGTFYPRNEMQDVISKGVRLYCRLHSLFTPVIRDKDYHLRTYKSVVMANKLIDWLIAQGDCRTREEAMIFGVGLCDNGFMHHVLEKSEFKDEPLLFRFFSDEEMEGSNMKHRLMKHDLKVVENVIAKSLLIKSNEGSYGFGLEDKNKVPIIKLVEKGSNAEMAGMEVGKKIFAINGDLVFMRPFNEVDCFLKSCLNSRKPLRVLVSTKPRETVKIPDSADGLGFQIRGFGPSVVHAVGRGTVAAAAGLHPGQCIIKVNGINVSKETHASVIAHVTACRKYRRPTKQDSIQWVYNSIESAQEDLQKSHSKPPGDEAGDAFDCKVEEVIDKFNTMAIIDGKKEHVSLTVDNVHLEYGVVYEYDSTAGIKCNVVEKMIEPKGFFSLTAKILEALAKSDEHFVQNCTSLNSLNEVIPTDLQSKFSALCSERIEHLCQRISSYKKVQASERFYNFTARHAVWEHSFDLHSVSSTFPVPVTMEFLLLPPPLLGISQDGRQHCIPEDLPSQEMLLAERAPV
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80243
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.