Learn More
Invitrogen™ Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
638.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002721.1 |
---|---|
Alias de gène | PRKACA (PKA) |
Espèces | Human |
Marqueur de protéine | His Tag |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11549266
|
Invitrogen™
P2912 |
10μg |
638.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15142713
|
Invitrogen™
PR3791B |
100 μg |
1826.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10788034
|
Invitrogen™
PV4040 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PRKACA (PKA) is a serine⁄threonine protein kinase that phosphorylates a broad spectrum of substrates. PRKACA regulates many cellular processes including cell growth, cell differentiation, ion-channel conductivity, gene transcription, and synaptic release of neurotransmitters.Spécification
NP_002721.1 | |
PRKACA (PKA) | |
Human | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.