missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRKCSH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 12148-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SET domain-containing proteins, such as SMYD2, catalyze lysine methylation.Spécification
| PRKCSH | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PRKCSH | |
| 80K H protein, AGE R2, G19P1, Glucosidase 2 subunit beta, Glucosidase II subunit beta, PCLD, PKCSH, PLD1, PRKCSH | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 19089, 300445, 5589 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| 0.26 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O08795, P14314 | |
| Prkcsh | |
| PRKCSH Fusion Protein Ag2796 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu