Learn More
PRKD3/nPKC nu Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
Antigène PRKD3/nPKC nu
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18613152
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-97269-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18623875
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-97269-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
PRKD3/nPKC nu Polyclonal antibody specifically detects PRKD3/nPKC nu in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
PRKD3/nPKC nu
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Diabetes Research, Protein Kinase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
PBS (pH 7.0)
23683
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, EPK2PKD3, nPKC-nu, PKC-NU, PRKCNnPKC-NU, Protein kinase C nu type, protein kinase C, nu, protein kinase D3, Protein kinase EPK2, protein-serine/threonine kinase, serine/threonine-protein kinase D3
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PRKD3/nPKC nu fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.