missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 12785-1-AP-150UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16820684

  • 410.00€ / 150µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Protein kinase C (PKC) is a family of serine- and threonine-specific protein kinases that can be activated by calcium and the second messenger diacylglycerol. PKC family members phosphorylate a wide variety of protein targets and are known to be involved in diverse cellular signaling pathways. PKC family members also serve as major receptors for phorbol esters, a class of tumor promoters. Each member of the PKC family has a specific expression profile and is believed to play a distinct role. The protein encoded by this gene is one of the PKC family members. This kinase can be activated rapidly by the agonists of G protein-coupled receptors. It resides in both cytoplasm and nucleus, and its nuclear accumulation is found to be dramatically enhanced in response to its activation. This kinase can also be activated after B-cell antigen receptor (BCR) engagement, which requires intact phopholipase C gamma and the involvement of other PKC family members.
Spécification

Spécification

PRKD3
Polyclonal
Unconjugated
PRKD3
EPK2, PKC NU, PKD3, PRKCN, PRKD3, Protein kinase C nu type, protein kinase D3, Protein kinase EPK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23683, 313834, 75292
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O94806, Q8K1Y2
Prkd3
PRKD3 Fusion Protein Ag3499
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis