missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKRIP1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18294454 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18294454 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18294454 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP154890

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PRKRIP1 Polyclonal specifically detects PRKRIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PRKRIP1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q9H875
Alias de gène C114, FLJ13902, FLJ40957, KRAB box domain containing 3, KRBOX3, likely ortholog of mouse C114 dsRNA-binding protein, PRKR interacting protein 1 (IL11 inducible), PRKR-interacting protein 1
Symboles de gène(s) PRKRIP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to PRKRIP1(PRKR interacting protein 1 (IL11 inducible)) The peptide sequence was selected from the N terminal of PRKRIP1. Peptide sequence MASPAASSVRPPRPKKEPQTLVIPKNAAEEQKLKLERLMKNPDKAVPIPE.
Poids moléculaire de l’antigène 21 kDa
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79706
Spécificité du test Guinea pig: 86%.
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.