Learn More
PRKRIR Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18678652 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18678652 0.02 mL 0.02mL
18608272 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18678652 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2950910.02ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
PRKRIR Polyclonal antibody specifically detects PRKRIR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PRKRIR
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène 58 kDa interferon-induced protein kinase-interacting protein, DAP452 kDa repressor of the inhibitor of the protein kinase, Death-associated protein 4, inhibitor of protein kinase PKR, MGC102750, p52rIPK, p58IPK-interacting protein, protein-kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent inhibitor, repressor of (P58 repressor), THAP domain-containing protein 0, THAP0
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human THAP12 (NP_004696.2). MPNFCAAPNCTRKSTQSDLAFFRFPRDPARCQKWVENCRRADLEDKTPDQLNKHYRLCAKHFETSMICRTSPYRTVLRDNAIPTIFDLTSHLNNPHSRHRKRIKELSEDEIRTLKQKKIDETSEQEQKHKETNNSNAQNPSEEEGEGQDEDILPLTLEEKENKEYLKSLFEILILMGKQNIPLDGHEADEIPEGLFTPDNFQALLECRINSGEEVLRKRFETTAVNTLFCSKTQQRQMLEICESCIREETLREVRDSHFFSIITDDVVDIAGEEHLPVLVRFVDESHNLREEFIGFLPYE
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5612
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG