Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérum pour agglutination sur lames de Salmonella Vision™
Une gamme complète d’antisérums pour agglutination sur lames de Salmonella
Marque:  Pro-Lab Diagnostics™ PL6133
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11949104
  • 104.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Tous les sérums produits en conjonction avec la section de référence Salmonella de la Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Royaume-Uni
  • La gamme comprend un panel complet d’antisérums somatiques polyvalents, d’antisérums somatiques monovalents, d’antisérums à flagelles polyvalents et d’antisérums à flagelles monovalents pour les tests d’agglutination sur lames traditionnels
  • Durée de conservation jusqu’à cinq ans à compter de la date de fabrication
Informations sur la commande
Fournis dans des flacons compte-gouttes de 3,0 ml à code couleur
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Genre Salmonella
Lames d’antisérum à flagelles monovalents Salmonella facteur I
3 ml