Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de latex de groupage streptococcique Prolex™
Pour le regroupement des streptocoques bêta-hémolytiques de Lancefield
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL033
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : CAS : 26628-22-8 Poids : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
- Résultats instantanés obtenus à température ambiante
- Procédé d’extraction avancé à l’aide de réactifs d’acide nitreux modifiés
- Résultats améliorés grâce aux microparticules modifiées par le carboxylate bleu (CM-MP)
- Pas plus d’une seule colonie requise
- Réactifs et flacons à code couleur pour faciliter la sélection
- Disponibles individuellement
Spécification
2°C à 8°C | |
Réactif au latex du groupe C | |
3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin | |
3 ml |