Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de latex de groupage streptococcique Prolex™
Pour le regroupement des streptocoques bêta-hémolytiques de Lancefield
41.35€
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Comprend Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Comprend Type Prix Quantité et disponibilité  
11909044
Afficher les documents Détails de la promotion
Pro-Lab Diagnostics™
PL031
3 ml 3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin Réactif au latex de groupe A
41.35€
60 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
11929044
Afficher les documents Détails de la promotion
Pro-Lab Diagnostics™
PL033
3 ml 3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin Réactif au latex du groupe C
41.35€
60 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
11949044
Afficher les documents Détails de la promotion
Pro-Lab Diagnostics™
PL035
3 ml 3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin Réactif au latex du groupe F
41.35€
60 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
11939044
Afficher les documents Détails de la promotion
Pro-Lab Diagnostics™
PL034
3 ml 3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin Réactif au latex du groupe D
41.35€
60 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
11959044
Afficher les documents Détails de la promotion
Pro-Lab Diagnostics™
PL036
3 ml 3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin Réactif au latex du groupe G
41.35€
60 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
11919044
Afficher les documents Détails de la promotion
Pro-Lab Diagnostics™
PL032
3 ml 3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin Réactif au latex de groupe B
41.35€
60 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Résultats instantanés obtenus à température ambiante
  • Procédé d’extraction avancé à l’aide de réactifs d’acide nitreux modifiés
  • Résultats améliorés grâce aux microparticules modifiées par le carboxylate bleu (CM-MP)
  • Pas plus d’une seule colonie requise
  • Réactifs et flacons à code couleur pour faciliter la sélection
  • Disponibles individuellement
Spécification
Spécification
2°C à 8°C