Learn More
PROCR Monoclonal Antibody (OTI2D11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA805527S
Description
PROCR Monoclonal antibody specifically detects PROCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| PROCR | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UNN8 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 10544 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2D11 | |
| Unconjugated | |
| Procr | |
| Activated protein C receptor; AI325044; APC receptor; bA42O4.2; CCCA; CCD41; CD antigen CD201; CD201; CD201 antigen; cell cycle, centrosome-associated protein; centrocyclin; Centrosomal protein CCD41; endothelial cell protein C receptor; Endothelial protein C receptor; Epcr; PROCR; protein C receptor; protein C receptor, endothelial | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-210of human PROCR produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.