Learn More
Corning™ Flacons d’agitation ProCulture™
La conception à bras latéral permet un accès aux pipettes de 25 ml et 50 ml
1652.48€ - 3499.09€
Spécification
Diamètre (métrique) du bras latéral | 45 mm |
---|---|
Matériau | Fermeture HDPE |
Angle du bras latéral | 2 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du col central | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du col central | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10168431
|
Corning™
4502-15L |
15 L | 120 mm |
2334.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10352162
|
Corning™
4502-36L |
36 L | 120 mm |
3499.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10006801
|
Corning™
4502-8L |
8 L | 120 mm |
1863.81€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10542112
|
Corning™
4502-6L |
6 L | 120 mm |
1652.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10496731
|
Corning™
4500-36L |
36 L | 100 mm |
3395.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10240622
|
Corning™
4500-15L |
15 L | 100 mm |
2313.19€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10138481
|
Corning™
4504-8L |
8 l | 140 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10750383
|
Corning™
4504-15L |
15 l | 140 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10572492
|
Corning™
4504-36L |
36 L | 140 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Les baffles améliorent l’aération et l’agitation
- Conception de turbine unique pour une agitation optimale
- La conception à bras latéral permet un accès aux pipettes de 25 ml et 50 ml
- Récipients en verre borosilicaté
- Bouchon central de flacon
Spécification
45 mm | |
Fermeture HDPE | |
2 |