Learn More
Systec™ Autoclave de sol vertical à chargement par le dessus, VE-40
L’autoclave de sol vertical à chargement par le dessus VE-40 Systec™ est économique, adapté aux applications de stérilisation de base et peut accepter des options d’optimisation de processus supplémentaires limitées.
Marque:  Systec™ 1240
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 110.00000kg
Code produit. 10029872
  • 11253.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-08-2024
Description
  • Fonctions standard :
    • Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
    • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
    • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
    • Nombre de programmes de stérilisation : 12
    • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
    • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
    • Minuteur pour le démarrage des programmes
    • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
    • Sonde de température flexible PT-100
    • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
    • Programme spécial pour les tubes Durham
    • Calcul de la valeur F0.
    • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
    • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
    • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
    • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
  • Options disponibles : température, évacuation et documentation.
Spécification
Spécification
45 L (total), 40 L (nominal)
344 mm
Autoclave de sol vertical à chargement par le dessus
4 bar
450 mm
VE-40
140°C