Learn More
Sartorius™ Kits de poids à ligne de référence classe E2 OIML en acier inox sans certificat d’étalonnage DAkkS
Marque:  Sartorius™ YCS31-652-00
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 10667481
  • 6640.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 01-07-2024
Spécification
Bois
1 g à 5 kg