Learn More
Systec™ Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal DX-200
Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal Systec™, le DX-200 est un modèle polyvalent, capable d’effectuer des procédés de stérilisation sophistiqués. Il peut aussi accepter toutes les options d’optimisation supplémentaires des processus disponibles.
Marque:  Systec™ 2201
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 210.00000kg
Code produit. 10690204
  • 26088.93€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Pour répondre à vos besoins de stérilisation, l'autoclave peut nécessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Description
Description
  • Fonctions standard :
    • Générateur de vapeur séparé intégré
    • Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
    • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
    • Plage de températures et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec DE-23)
    • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
    • Nombre de programmes de stérilisation : jusqu’à 25
    • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
    • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
    • Minuteur pour le démarrage des programmes
    • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
    • Sonde de température flexible PT-100
    • Capteur de température supplémentaire dans l’évacuation de la condensation
    • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
    • Programme spécial pour les tubes Durham
    • Calcul de la valeur F0.
    • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
    • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
    • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
    • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
  • Des options supplémentaires sont disponibles pour la température, la pression, le refroidissement, la filtration de l’évacuation et la documentation des données.
Spécification
Spécification
211 L (total), 200 L (nominal)
500 mm
Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal
1000 mm
DX200