Learn More
ATAGO™ Réfractomètre du type Abbe à longueur d’onde multiple, modèle DR-M4/1550
Avec le réfractomètre du type Abbe à longueur d’onde multiple ATAGO™, modèle DR-M4/1550, vous pouvez mesurer l’indice de réfraction ou le nombre d’Abbe (vd ou ve) à différentes longueurs d’onde allant de 450 à 1550 nm.
Marque: ATAGO™ 1415
Description
- Affichage numérique LCD
- Mesure obtenue en faisant correspondre la ligne de limite avec le point d’intersection des poils croisés
- Peut être étalonné avec de l’eau
- Peut être connecté à l’imprimante et au circulateur
- Longueur d’onde : 450-1550 nm avec filtres d’interférence
Plage de mesure
Indice de réfraction : 1,5219 à 1,9155 (à 450 nm)
Indice de réfraction : 1,4700 à 1,8700 (à 589 nm)
Indice de réfraction : 1,4561 à 1,8544 (à 680 nm)
Indice de réfraction : 1,4310 à 1,8259 (à 1100 nm)
Indice de réfraction : 1,4215 à 1,8136 nm (à 1550 nm)
Certifications
Marquage CE
Spécification
Indice de réfraction : ±0,0002 (pièce d’essai jointe à 589 nm) | |
Réfractomètre, bloc d’alimentation, source lumineuse monochromatique, visionneuse de rayons infrarouges proches, filtre d’interférence (589 nm) | |
100/240 V |
LCD | |
5°C à 50°C | |
50/60 Hz |