Learn More
Smeg™ Laveur GW4090C pour verrerie avec système de séchage et condenseur à vapeur
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur GW4090C pour verrerie de laboratoire Smeg Instruments avec système de séchage et condenseur à vapeur est équipé d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
Marque:  Smeg™ GW4090C
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11952699
  • 13225.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
  • Lavage jusqu’à 95°C
  • 3 contrôles électroniques programmables par microprocesseur
  • Port série RS232 pour connexion à une imprimante externe ou à un PC
  • Affichage graphique 128 x 64 pixels pour différents messages de langues
  • Condenseur à vapeur à haute efficacité avec injection d’eau froide
  • Séchage thermodynamique actif
  • Condenseur à vapeur à haute efficacité Ecoslim, avec injection d’eau froide
  • Pompe péristaltique pour détergent liquide, neutralisant liquide
  • Installation possible de deux pompes péristaltiques supplémentaires
  • La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 316 L
  • Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
  • Deux niveaux de lavage indépendants à travers des guides télescopiques
  • Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
  • Eau froide, eau chaude et raccordements d’eau déminéralisés
  • Ne contient pas de chariot
  • Programmes : 9 par défaut, 6 libres
  • Dimensions externes : L x P x H : 900 x 640 x 850 mm
  • Dimensions de travail internes L x P x H : 525 x 490 x 570 mm
Spécification
Spécification
Laveur pour verrerie avec système de séchage et condenseur à vapeur
3/N/PE 7 kW max
50 Hz
GW4090C
400 V
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service