Learn More
Systec™ Autoclave de paillasse horizontal de série D, Systec DE
Utilisez ces autoclaves pour stériliser les solides, les liquides et les substances biologiques dangereuses. Les autoclaves de paillasse horizontaux de série D Systec™ se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante. Convient aux applications de laboratoire basiques et la stérilisation des cultures.
Marque: Systec™ 1650
Description
Propriétés standard- Générateur de vapeur séparé intégré
- Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- Nombre de programmes de stérilisation : Jusqu’à 25
- Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
- Minuteur pour le démarrage des programmes
- Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
- Sonde de température flexible PT-100
- Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
- Programme spécial pour les tubes Durham
- Calcul de la valeur F0.
- Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
- Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
- Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
- Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
Options disponibles
- Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
Options pour l’optimisation des processus
- Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
- Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
Options pour la documentation
- Imprimante intégrée pour la documentation par lots
- Logiciel PC pour une documentation complète
- Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC
Spécification
1050 mm | |
160 L (total), 150 L (nominal) | |
500 mm | |
730 mm | |
D-Series Benchtop Autoclave | |
Affichage LCD et contrôle par microprocesseur entièrement automatique | |
4 bars |
Horizontal benchtop | |
750 mm | |
Applications de laboratoire de base et stérilisation des cultures | |
DE-150 | |
140°C | |
380 à 400 V, 50/60 Hz, 16 A, 3 phases plus neutre | |
850 mm |