Learn More
Masterflex™ Lecteur analogique B/T™
Entraînement analogique Masterflex™ B/T™ à utiliser avec un transfert et une distribution à volume élevé
Marque:  Masterflex™ 77111-37
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 13435539
  • 8860.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Les entraînements Masterflex™ B/T™ constituent le meilleur choix pour les applications de transfert en vrac à haut débit
  • Leur construction durable garantit une longue durée de vie avec un minimum d’entretien
  • Les matériaux de construction robustes comprennent de l’acier inox/acier au carbone, un boîtier en aluminium moulé avec revêtement en poudre époxy et des rouleaux Nylatron™ pour une fiabilité robuste
  • Tous les entraînements B/T™ comprennent une tête de pompe Rapid-Load™ neuve et améliorée pour des changements de tubulure rapides et faciles
  • Le mécanisme d’occlusion redessiné offre un mécanisme amélioré de rétention de la tubulure qui maintient la tubulure fermement en place pour simplifier davantage le processus de chargement
  • Les tailles de tubulure PerfectPosition™ offrent des performances améliorées dans les applications à haute pression et offrent une durée de vie plus longue pour les tubulures
Spécification
Spécification
6,3 amp
(38,4 x 68,6 x 40 cm)
16 à 35 l/min
1 h/p
B/T™
Pompe de lavage
Vitesse fixe
220 VCA
Indice IP55
3
B/T 87 ou B/T 91
≤271 tr/min