Learn More
BINDER™ Classic.Line série BF - Incubateurs standard à convection forcée
L’incubateur BINDER de la série BF à convection mécanique convient à toutes les applications d’incubation douces, en particulier sous une charge complète et de grands débits par lots. Cet incubateur est extrêmement homogène et présente des temps de récupération rapides.
Marque: BINDER™ 9010-0241
Description
- Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +100°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilateur réglable
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Commande avec fonctions de minuteur
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle de température
- Interface d’ordinateur : RS 422
Spécification
14.1 cu. ft. | |
35 kg | |
BF400-230 V, standard, Classic.Line série BF - Incubateurs standard à convection forcée, 400 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
400 L | |
Technologie de chambre de préchauffage APT.line™ | |
Aucun | |
Porte en verre | |
2 std./9 max. | |
Température ambiante plus 5°C à 100°C | |
LED | |
BF400-230 V | |
Oui | |
1275 x 875 x 1045 mm | |
230 V, monophasé, 50/60 Hz, 0,85 kw, 12,5 A | |
0,85 kW | |
50/60 Hz |
77.2 lb. | |
Contrôleur avec minuteur | |
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Convection forcée | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubateur standard | |
Glass Door | |
2 | |
1000 x 500 x 800 mm | |
145 kg | |
230 V | |
3,7 A |