Learn More
Labconco™ Plateaux de séchage et bouchage FreeZone™, collecteur à 6 ports et vanne d’isolement, modèles 230 V
Assurent le contrôle précis et la flexibilité du programme pour des performances constantes. Plateaux de séchage et bouchage Labconco™ FreeZone™, modèles 230 V avec collecteur à 6 ports intégré et valve d’isolement, conçus pour la lyophilisation de charges moyennes et élevées ainsi que pour le bouchage sous vide de flacons ou de flacons à sérum. Offrent plusieurs options pour le collecteur à 6 ports intégré et la valve d’isolement.
Marque:  Labconco™ 794801330
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 185.97290kg
Code produit. 15782867
  • 41310.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: 3 étagères, collecteur à 6 ports, vanne d’isolement
Requires : Lyophilisateur, pompe à vide
Description
Description
  • Trois étagères réglables à température contrôlée (±1°C) de 16,5 x 12 po, avec capteurs de température d’échantillon
  • La chambre congèle au préalable les échantillons, ce qui rend inutile l’utilisation d’un autre congélateur ou le transfert des produits et permet d’économiser du temps et de l’argent
  • Jusqu’à 594 po carrés d’espace sur les étagères
  • Liquide en circulation dans les étagères entre −40 et +40°C
  • Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
  • Récipients à bouchon avec mécanisme pneumatique intégré
  • La porte de visualisation en acrylique transparent offre une visibilité complète des étagères
  • L’orifice de remplissage de 1/8 po de dia. ext. permet à l’air stérile ou au gaz inerte de pénétrer d’une source extérieure vers la chambre, tout en protégeant les échantillons de l’humidité atmosphérique et des contaminants
  • Le système d’exploitation Lyo-Works™ affiche les paramètres du lyophilisateur et du plateau de séchage en temps réel sur l’écran couleur tactile capacitif de 5 po du lyophilisateur connecté FreeZone 6, 12ou 18 litres (vendu séparément)
  • Vous pouvez exporter les données via une connexion USB ou Ethernet
  • Le contrôleur commandé par microprocesseur permet le stockage et la répétition de 30 programmes de température, chacun utilisant jusqu’à 16 étapes
  • L’écran permet d’accéder au mode manuel ou programmé, aux températures de la sonde, au vide en mbar, Torr ou Pa, à l’étape du programme en cours, au temps restant dans l’étape en cours, à la fin du programme et aux alarmes
  • Vous pouvez envoyer les alertes et les lectures des paramètres de fonctionnement actuels automatiquement aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • Le collecteur du plateau de séchage à 6 ports en option accueille des adaptateurs pour flacons de 1/2 po ou 3/4 po et se connecte aux flacons et autres articles de verrerie
  • La valve d’isolement intégrée en option sépare le plateau de séchage et bouchage du lyophilisateur pour raccourcir les délais requis en vue de rétablir les niveaux de vide de travail et déterminer le point final
  • Le lyophilisateur, la pompe à vide avec un déplacement d’au moins 163 l/min et la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus)
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Prestations de service
Un an
Spécification
Spécification
Plateau de séchage et de bouchage
-40°C à +40°C
UL, CAN/CSA, CE
24.6 in
32,4 in
32,9 in
9A
230 V
458 lb
3
Acier
3 étagères, collecteur à 6 ports, vanne d’isolement
62,4 cm
82,2 cm
68,8 cm
Schuko
60 Hz
207,74 kg