Learn More
Thermo Scientific™ Plateforme d’analyse à haute densité (HCS) CellInsight™ CX5
Analyse à haute densité, abordable et compacte
Marque:  Thermo Scientific™ CX51112
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg
Code produit. 15980593
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Réalisez rapidement des dosages d’imagerie à haute densité grâce à la plateforme d’analyse à haute densité (HCS) Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5, compacte et abordable.
La plateforme de criblage à haut contenu (HCS) CellInsight CX5 est une plateforme de paillasse automatisée d’imagerie et d’analyse cellulaire, rapide, simple à utiliser et conçue pour l’imagerie quantitative. Pour les chercheurs qui veulent tirer parti d’analyses cellulaires quantitatives pour la première fois ou pour ceux qui veulent augmenter l’échelle et la capacité, la plateforme HCS CellInsight CX5 constitue un outil économique, mais puissant, pour rapidement automatiser l’imagerie cellulaire quantitative.
Points clés :
  • Flexible – conçue pour fonctionner avec ou sans marquage fluorescent, la nouvelle plateforme HCS CellInsight CX5 utilise la lumière transmise, permettant aux utilisateurs d’explorer davantage la biologie des cellules sans les restrictions liées aux colorants fluorescents ou d’utiliser les capacités complètes d’un système d’éclairage (light engine) à cinq couleurs
  • Abordable – l’imagerie automatisée à haut contenu pour tous les budgets
  • Facile à utiliser – créez et optimisez rapidement des tests basés sur l’imagerie avec le logiciel d’analyse cellulaire Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2,0, inclus
  • Performant – lit et analyse une plaque à 96 puits en moins de quatre minutes
  • Qualité – imagerie de haute qualité et fonctionnement pratiquement sans entretien
  • Compact – tient sur une paillasse et a des dimensions inférieures à 2 pi de côté
Capacités :
  • Effectuez des mesures sur cellules individuelles, mais aussi subcellulaires et multicellulaires
  • Gagnez du temps, seules les images et les données dont vous avez besoin pour être statistiquement pertinent sont automatiquement collectées
  • Effectuez plusieurs mesures par objet, au fil du temps si vous le souhaitez
  • Mesurez les sous-populations et rejetez automatiquement les objets indésirables
Applications faciles à utiliser :
  • Analyse d’images complètement prévalidée et configurable par l’utilisateur sans script ni programmation
  • Outils de développement de tests exploratoires et outils spécifiques optimisés pour la biologie
  • Définissez des seuils biologiques pour des résultats basés sur des populations témoins
  • Possibilité de créer des “portes” multi-paramètres à partir de résultats de mesures individuelles
Matériel et logiciel :
  • Logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio 2,0 – le meilleur programme de contrôle d’instrument, de visualisation et d’analyse de haut contenu pour les utilisateurs débutants ou avancés, intégrant la portabilité des images / données
  • La source lumineuse ultra-stable et longue durée de vie réduit la variabilité, augmente la qualité des données et réduit les coûts de fonctionnement
  • Options de fluorescence, qui incluent les longueurs d’onde proche IR
  • Le système exclusif Thermo Scientific™ AccuFocus est rapides, mais flexibles, capturant les images de cellules avec une haute-fidélité à chaque fois
  • Retour d’analyse en temps réel unique intelligent acQuisition (iQ) pour optimiser la collecte d’images et la qualité des données
  • Compatibles avec les microplaques (6-1536 puits) et les lames standard SBS
Compatible avec : Automatisation en option – manipulateur de plaques Thermo Scientific™ Orbitor™ RS et autres solutions d’automatisation de laboratoire Thermo Scientific™ ; modules en option - modules haut contenu Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
Photométriques X1 CCD : Haute résolution, refroidi thermoélectriquement à 0°C ; plage dynamique 14 bits ; champ de vision 2208 x 2208 pixels ; taille de pixel de 4,54 microns ; 75 % de pic d’efficacité quantique (QE) ; USB 2,0 (aucune carte CamerakLink ou Firewire supplémentaire n’est nécessaire)
Le moteur lumière en cinq couleurs à l’état solide et à LED utilisé avec les ensembles de filtres fournis offre les capacités d’excitation/émission suivantes : Ex 386/Em 440 (p. ex., Hoechst) ; Ex 485/Em 521 (p. ex., Alexa Fluor 488) ; Ex 560/Em 607 (p. ex., TRITC) ; Ex 650/Em 694 (p. ex., Cy5) ; Ex 740/Em 810 (p. ex., Alexa Fluor 750)
Compatible avec le logiciel de gestion d’images et de bases de données Thermo Scientific™ Store™
Logiciel Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0, logiciel de gestion d’images et de bases de données Thermo Scientific™ Store™
59,4 cm
37,2 cm
45 kg
41,4 cm
Plateforme d’analyse à haute densité CeLLInsight™ CX5 avec logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio™ et logiciel de gestion d’images et de bases de données Store™
Standard : Objectifs Olympus 10X (0,30NA) ; 20X (0,4NA) Facultatif : Objectifs Olympus 2x (0,08NA) ; 4x (0,16NA)
PC Windows™ 7 64 bits avec processeur quadricœur minimum 3,7 GHz, 8 Go de RAM et disque dur de 500 Go
23,4 po
14,6 in
99,2 lb
16,3 in
300 W