Learn More
Invitrogen™ Module de déconvolution aveugle/non-aveugle 3D Celleste™ 5.0.
Le logiciel d’analyse d’images Celleste™ 5.0 est une suite d’outils d’analyse et de visualisation d’images conçue pour de multiples applications biologiques vous permettant de transformer vos images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé et personnalisable.
Marque: Invitrogen™ AMEP4865
Description
Associé aux puissantes capacités d’acquisition d’images des microscopes EVOS, le logiciel Celleste™ 5 vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager sans difficulté des images et des données. Ce module de déconvolution aveugle/non-aveugle 3D Celleste™ 5 permet d’améliorer considérablement la résolution et la clarté des échantillons épais tels que les sphéroïdes, les coupes de tissus ou les cellules dans les matrices 3D en déconvoluant les empilements Z d’images. Il permet également d’améliorer la qualité de l’image pour la présentation, la publication ou l’analyse du volume 3D.
Le logiciel Celleste™ 5.0 avec le module de déconvolution aveugle/non-aveugle 3D vous offre les avantages importants suivants :
- Outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et la modification des images
- Puissantes capacités d’analyse d’images pour la segmentation, la classification et la quantification d’images individuelles ou d’un lot d’images
- Options de déconvolution aveugle et non-aveugle
- Commandes de la PSF avancées avec options de PSF mesurée et théorique
- Une suite d’outils d’affichage et de visualisation 3D.
- Qualité d’image considérablement améliorée
En savoir plus sur les modules de déconvolution
La déconvolution est un processus algorithmique utilisé pour restaurer la perte systématique du contraste de l’image (flou) résultant de la fonction d’étalement du point (PSF) de l’image. Les puissants algorithmes de restauration 2D et 3D disponibles dans les modules Celleste 5 vous permettent de déconvoluer vos images afin d’améliorer le contraste et la qualité, ou de les visualiser en Z, au fil du temps et par canal, puis d’analyser l’image résultante à l’aide d’un ensemble d’outils étendu.
Spécification
Pour une utilisation avec EVOS | |
1 carte |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.