Learn More
Lauda™ Puridest PD 4 DG Water Still with EU-Plug
Glass water still (fully automatic) for double distillation, suitable for both bench and wall mounting
Marque:  Lauda™ L003249
Informations supplémentaires : Poids : 24.00000kg
Code produit. 16627525
  • 7440.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2024
Description
  • Composants et matériaux :
    • Retrait du distillat par le raccord de tuyau sur le côté droit
    • Évaporateurs, condenseurs et débordements en verre borosilicaté DURAN™ 3.3
    • Condenseurs avec protection contre les gouttes
    • Électrovanne de commande de l’alimentation en eau
    • Éléments chauffants à revêtement en quartz
    • Boîtier en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par poudre
  • Caractéristiques :
    • Stérilisation des condenseurs par vapeur
    • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée
    • Économies d’eau grâce à la coupure automatique de l’eau
    • Affichage du procédé de distillation grâce à un écran frontal facilement amovible, incassable et anti-buée
    • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur
    • Contrôle électronique du niveau pendant tout le processus de distillation
    • Le contrôle du niveau d’eau dans la chaudière coupe automatiquement l’alimentation en cas de manque d’eau
    • Le détecteur électronique d’impuretés a un impact sur le rinçage et le nettoyage de l’évaporateur grâce au changement automatique de l’eau
  • Caractéristiques techniques :
    • Phase de conductivité 1 : 25°C, 2,2 μS/cm
    • Phase de conductivité 2 : 25°C, 1,6 μS/cm
    • Sortie de production : 4 l/min
    • Puissance max de l’élément chauffant : 5,8 kW
    • Consommation électrique max. : 5,8 kW
    • Débit d’eau de refroidissement : 2,4 l/min
    • Pression max. eau de refroidissement : 7 bars
    • Dimensions globales (l x P x H) : 650 x 365 x 390 mm
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Alimentation : 400 V, 3/N/PE ; 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche (CEI 60309, 5 pôles, CEE, rouge, 16 A)
Spécification
Spécification
Interrupteur de niveau externe
400 V
À 25°C : 1,6 μs/cm