Learn More
Agilent BioTek Laveur pour microplaques/distributeur EL406
Capacité de lavage rapide et complet des plaques grâce au collecteur breveté Dual Action
Marque:  Agilent BioTek 406SNA0LB-SN
Informations supplémentaires : Poids : 14.50000kg
Code produit. 17217909
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Le distributeur laveur BioTek EL406 est un instrument compact offrant un lavage rapide et complet des plaques avec trois distributeurs de réactifs. Les capacités EL406 comprennent le lavage et la distribution pour les dosages standard, ainsi que les protocoles de séparation biomagnétique et de filtration sous vide.
Le collecteur double action optimise le lavage pour les monocouches à cellules adhérentes. Ultrasonic Advantage breveté empêche les blocages dans les tubes du collecteur avant le lavage, afin de réduire les erreurs de dosage. Ce distributeur laveur de plaque modulaire offre une flexibilité avec la pompe à seringue et les distributeurs de pompes péristaltiques, et permet le lavage des plaques, sur une seule plateforme.
Certifications
Marquage CE et TUV
Spécification
Spécification
Rinçage : <3 % CV (selon le modèle) ; distribution (pompe à seringue) : ≤5 % de CV à 5 μl, ≤2,5 % de CV à 20 μl, ≤1 % à 100 μl
1 ou 2 L (en option)
96, 384 et 1 536 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option)
96 puits : Collecteur à 96 tubes, 300 μl/puits : 13 s ; 384 puits : Collecteur à 192 tubes, 100 μl/puits : 17 s ; 1536 puits : 10 μl/puits, deux collecteurs de 32 tubes : 36 s
Laveur / distributeur pour microplaque
1 to 250
50/60 Hz
1 μl
16,5 in
18 in
32 lb.
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
500 nl à 3 000 μl/puits
≤2 μl/puits
Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes
14,5 kg
Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules
406SNA0LB
Lavage et distribution de microplaque à 1 536 puits (gros alésage, tubes en acier) ; module de distribution de 2 réactifs - 2 pompes à seringue [non-autoclavable/(1), collecteurs à 16 tubes (2 x 8) - sauf avec les tubes en acier réf. 406SNA0-LB]
42 cm
46 cm
100/240 V
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers