missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Prodynorphin/PDYN Polyclonal antibody specifically detects Prodynorphin/PDYN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | Prodynorphin/PDYN |
| Conjugué | PE |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Identification génétique (Entrez) | 5173 |
| Isotype | IgG |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?