missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Profilin 1 Antibody (OTI1D5), DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 18100047 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18100047 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18100047 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP273605IR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Profilin 1 Monoclonal specifically detects Profilin 1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Profilin 1
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI1D5
Conjugué DyLight 755
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène profilin 1, Profilin I, profilin-1
Symboles de gène(s) PFN1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human Profilin 1 (NP_005013) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5216.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.