Learn More
WTW™ Instruments de mesure d’oxygène dissous portatifs Profiline™ Oxi 3310
Instrument de mesure de l’oxygène dissous professionnel et éprouvé avec écran graphique LCD rétroéclairé, l’instrument de mesure de l’oxygène ProfiLine Oxi 3310 est idéal pour les mesures mobiles combinées avec un enregistreur de données et une interface USB étanche.
Marque: WTW™ 2BA300
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Plage de températures : –5 à 105°C
- Précision de la température : ±0,1°°C
- Résolution de la température : 0,1
- Gamme de pressions : 500 à 1100 mbar
- Gamme de salinité : 0 à 70 ppt
- Plage d’OD : 0 à 90 mg/l
- Précision de l’OD : ±0,5 % de la valeur
- Résolution de l’OD : 0,01, 0,1mg/L
- Plage de saturation : 0 à 600 %
- Résolution de la saturation : 1 %
- Type d’affichage : LCD
- Type de sonde : Galvanique
- Durée de vie de la batterie : jusqu’à 1000 h
- Type de batterie : NiMH - rechargeable
- Points de données : 200 points manuels, 5000 ensembles de données automatiques
- Indice IP : IP 67
- Sorties : Connecteur USB étanche
- Dimensions (P x L x H) : 5,7 x 17,7 x 7,9cm
- Poids : 0,6kg
Specifications
Instrument de mesure unique | |
Instrument unique comprenant un manuel d’instructions succinct, un CD-ROM et des piles | |
500 à 1 100 mbar | |
–5°C à +105°C | |
± 0,1°C | |
200 points manuels, 5000 ensembles de données automatiques | |
IP 67 | |
3 ans | |
Galvanique | |
0 à 70 ppt | |
0 à 600 % | |
Jusqu’à 1 000 h | |
Appareils portatifs de mesure de l’oxygène dissous | |
7,9 cm | |
± 0.5 % de la valeur |
Connecteur USB étanche | |
Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données | |
1 | |
0,1 | |
LCD | |
cETLus, CE, ISO 9001:2008 | |
0,6 kg | |
4 x 1,5 V AA ou batteries NiMH 4 x 1,2 V | |
0 à 90 mg/l | |
0,01 à 0,1 mg/l | |
1% | |
NiMH rechargeable | |
17,7 cm | |
5,7 cm |