Learn More
Applied Biosystems™ système de PCR ProFlex™, 2 x 384 puits
Les systèmes de PCR ProFlex™ sont les derniers-nés des thermocycleurs Applied Biosystems ; ils offrent la fiabilité et les performances que vous pouvez attendre des instruments Applied Biosystems. En combinant une extension de garantie à l’achat de votre instrument, vous prolongez la durée de vie de votre investissement et bénéficiez de l’assistance dont vous avez besoin pour maintenir votre les performances optimales de votre instrument.
15310.00€
Spécification
Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
---|---|
Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
Uniformité thermique | < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) |
Vitesse de réaction | Rapide, standard |
Dimensions | 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in) |
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15304502
|
Applied Biosystems™
4484077 |
Garantie limitée |
15310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Chaque extension de garantie pour système de PCR ProFlex comprend des fonctions de configuration et de contrôle des instruments, et des avantages liés à l’extension de garantie, adaptés à vos besoins de recherche :
- Interchangez les types de blocs si votre débit doit changer
- d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
- de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
- de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
- Obtenez des réparations rapides de techniciens de terrain formés à l’usine et certifiés
- Minimisez les temps d’indisponibilité des instruments dus au dépannage grâce aux équipes d’assistance technique expérimentées
Extension de garantie du Centre de réparation AB (ABRC)
Ajoutez des années de couverture de garantie supplémentaires à votre garantie limitée de fabricant existante avec l’extension de garantie du Centre de réparation AB (ABRC). Avec l’assistance ABRC, les ingénieurs formés en usine pourront entretenir et réparer votre instrument dans notre centre d’entretien à distance. Il vous suffit de nous envoyer votre instrument. Nous procéderons ensuite à son entretien ou à sa réparation et vous le renverrons sous 3 semaines. Toutes les pièces, la main-d’œuvre et les frais d’expédition sont inclus.
Extension de garantie Rapid Exchange (REX)
Ajoutez des années de couverture de garantie supplémentaire à votre garantie limitée de fabricant existante avec l’extension de garantie Rapid Exchange (REX). Si votre instrument a besoin d’être réparé, appelez notre centre de support et nous vous enverrons un instrument de rechange reconditionné et certifié en usine dans un délai d’un jour ouvrable à compter du moment où nous déterminons qu’un remplacement est nécessaire. Les instruments sont généralement reçus dans les 3 jours suivant leur expédition, et vous appartiennent. Tous les frais de pièces, de main-d’œuvre et d’expédition sont inclus et les contrats de garantie existants seront transférés aux unités de rechange.
L’extension de garantie Rapid Exchange est idéale pour les clients disposant d’instruments installables par l’utilisateur qui ne nécessitent pas de cohérence d’étiquette d’actif d’impôt et pour ceux dont les délais sont serrés.
Order Info
L’extension de garantie Rapid Exchange est idéale pour les clients disposant d’instruments installables par l’utilisateur qui ne nécessitent pas de respecter le processus de marque d’inventaire, et pour ceux qui ont des délais critiques.
Certaines exclusions s’appliquent. Contactez votre représentant de service et d’assistance pour plus de détails à l’adresse suivante : service.sales@thermofisher.com.
Services
Système et garantie prolongée de 1 an REX
Specifications
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in) | |
Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces | |
0 à 100°C | |
Redémarrage automatique (après les coupures de courant), protection contre la réécriture des programmes | |
3°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon) | |
20,4 kg (45 lb.) |
Compatible avec le haut débit | |
Rapide, standard | |
100 à 240 V | |
Système de PCR | |
PCR | |
USB, WiFi, Cloud, Ethernet | |
USB et embarqué | |
Bloc isotherme à 2 x 384 puits |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.