Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
Marque:  Applied Biosystems™ 4484072
3300.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15334853
  • 6000.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Requires : Module de base ProFlex pour le fonctionnement
Description
Description
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
  • Le bloc d’échantillons ProFlex à 384 puits est conçu pour être utilisé avec le système de PCR ProFlex.
  • Format de bloc : Interchangeable ; Compatible avec les traitements à haut débit
PCR rapide, PCR riche en GC, PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, PCR à fragments longs, PCR multiplex, PCR, PCR & PCR en temps réel, génotypage par PCR, PCR de routine
Spécification
Spécification
± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
2 x 384 puits, 20 µl
Bloc d’échantillons
USB, WiFi, Cloud, Ethernet
8,3 kg (18,3 lb)
Compatible avec le haut débit
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
100/240 V
0 à 100°C
3°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon)
2 blocs isothermes à 384 puits