Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
2625.00€ - 6200.00€
Especificaciones
Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
---|---|
Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
Uniformité thermique | < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) |
Dimensions | 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in) |
Tension | 100/240 V |
Código de producto | Marca | Configurations des blocs | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configurations des blocs | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15107105
|
Applied Biosystems™
4483638 |
3 x 32 puits, blocs VeriFlex à 2 zones |
3505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15117105
|
Applied Biosystems™
4483637 |
96 puits, bloc VeriFlex à 6 zones |
2625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15238656
|
Applied Biosystems™
4484071 |
2 blocs isothermes à 96 puits |
5990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15334853
|
Applied Biosystems™
4484072 |
2 blocs isothermes à 384 puits |
6000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15372476
|
Applied Biosystems™
4484074 |
2 blocs plats |
6200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
• The ProFlex 96-well Sample Block has one 96-well, 0.2-mL module
• The ProFlex 2 x 96-well Sample Block has two 96-well, 0.2-mL modules
• The ProFlex 2 x 384-well Sample Block has two 384-well, 0.02-mL modules
• The ProFlex 2 x Flat Sample Block has two flat modules and is optimized for use with TaqMan OpenArray Genotyping plates
• The ProFlex 3 x 32-Well Sample Block has three independently-controlled, 32-well, 0.2-mL modules, allowing you to share your instrument with two other people or run three experiments at once
Specifications
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
100/240 V | |
0 à 100°C |
Compatible avec le haut débit | |
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in) | |
Bloc d’échantillons | |
USB, WiFi, Cloud, Ethernet |