Learn More
Progesterone R/NR3C3 Antibody (PR484) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Code produit 18609605 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 mL
Conditionnement:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609605 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18609605 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP244916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.78€
    480.90€ / 7mL
    Économisez 71.88€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Progesterone R/NR3C3 Monoclonal antibody specifically detects Progesterone R/NR3C3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Progesterone R/NR3C3
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PR484
Conjugué Unconjugated
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène NR3C3PRNuclear receptor subfamily 3 group C member 3, progesterone receptor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Progesterone R/NR3C3 protein (PGR) (Uniprot: P06401 )
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 7 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5241
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus