Learn More
Prohibitin Antibody (PHB/3226), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18620159 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620159 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620159 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308754APC
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Prohibitin
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone PHB/3226
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène PHB1, prohibitin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5245
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus