missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prohibitin Antibody (PHB/3229), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08533APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| Prohibitin | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PHB1, prohibitin | |
| Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 5245 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| PHB/3229 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu