missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prokineticin R1/PROKR1 Antibody (Multiple seq-one in animal), DyLight 680, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-27975FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Prokineticin R1/PROKR1 Monoclonal antibody specifically detects Prokineticin R1/PROKR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| Prokineticin R1/PROKR1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| G protein-coupled receptor 73, G protein-coupled receptor ZAQ, GPR73, GPR73aG-protein coupled receptor 73, PK-R1, PKR1G-protein coupled receptor ZAQ, prokineticin receptor 1, ZAQ | |
| GPR73/ PROKR1 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 10887 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Multiple seq-one in animal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu