Learn More
Novus Biologicals™ Prokineticin R1/PROKR1 Antibody (Multiple seq-one in animal) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
Antigène Prokineticin R1/PROKR1
Clone Multiple seq-one in animal
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30045483
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-27975-100ug
100 μg
326.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30044322
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-27975-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30047784
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-27975-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Prokineticin R1/PROKR1 Monoclonal antibody specifically detects Prokineticin R1/PROKR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
Prokineticin R1/PROKR1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
GPCR
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
G protein-coupled receptor 73, G protein-coupled receptor ZAQ, GPR73, GPR73aG-protein coupled receptor 73, PK-R1, PKR1G-protein coupled receptor ZAQ, prokineticin receptor 1, ZAQ
GPR73/ PROKR1
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Multiple seq-one in animal
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q8TCW9
10887
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado