Learn More
Novus Biologicals™ Prokineticin R1/PROKR1 Antibody (Multiple seq-one in animal) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | Prokineticin R1/PROKR1 |
|---|---|
| Clone | Multiple seq-one in animal |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30045483
|
Novus Biologicals™
NBP3-27975-100ug |
100 μg |
326.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30044322
|
Novus Biologicals™
NBP3-27975-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30047784
|
Novus Biologicals™
NBP3-27975-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Prokineticin R1/PROKR1 Monoclonal antibody specifically detects Prokineticin R1/PROKR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| Prokineticin R1/PROKR1 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| GPCR | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| G protein-coupled receptor 73, G protein-coupled receptor ZAQ, GPR73, GPR73aG-protein coupled receptor 73, PK-R1, PKR1G-protein coupled receptor ZAQ, prokineticin receptor 1, ZAQ | |
| GPR73/ PROKR1 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| Multiple seq-one in animal | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q8TCW9 | |
| 10887 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto