Learn More
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus Code produit.: 10199599
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    183.00€ / 1 pièce
    Économisez 43.00€
    19% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10199599 Tous les produits Sartorius Produits
0.8 %, 0.8, Gris, 10 μL, Fixe 10 μl, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Précision:
0.3 %, 0.15
0.3 %, 0.2
0.4 %, 0.2
0.5 %, 0.3
0.6 %, 0.2
0.6 %, 0.5
0.8 %, 0.8
1,3%, 1,20
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
10 ml
Modèle:
F10
F2
F5
Fixe 10 μl
Fixe 100 μl
Fixe 1 000 μl
Fixe 20 μl
Fixe 200 μl
Fixe 25 μl
Fixe 250 μl
Fixe 5 μl
Fixe 50 μl
Fixe 500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10199599
Marque: Sartorius 728520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    183.00€ / 1 pièce
    Économisez 43.00€
    19% de réduction
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Robustes mais légers et faciles à utiliser
Pipetage de haute qualité, pressions légères requises pour offrir une expérience agréable. Le Proline Plus couvre la plage complète de 0,1 μl à 10 ml, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications de laboratoire quotidiennes.
  • Entièrement autoclavables
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
  • Paramètre de volume ajustable avec déclic
  • Conviennent aux gauchers et aux droitiers
  • Compatibles avec une vaste gamme de pointes
  • Compatibles avec les tubes de laboratoire les plus couramment utilisés en raison du col éjecteur de pointes fines
  • Le filtre Safe-Cone empêche la contamination et l’altération du pipeteur
  • Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
  • Nettoyage aisé : uniquement 2-3 pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.8 %, 0.8
Certifications/Conformité CE
Pointes compatibles Pointe Optifit 10 μl, pointe à filtre SafetySpace™
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Jetable Reusable
À utiliser avec Pointe Optifit de 10 μl, pointe à filtre SafetySpace™
Matériau Polypropylene
Modèle Fixe 10 μl
Nombre de canaux 1
Stérilité Non-sterile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 10 μL
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) Pointe Optifit 10 μl, pointe à filtre SafetySpace™
Comprend Col éjecteur de pointes fines, filtre Safe-Cone
Surveillance UV Oui
Garantie 2 ans
Nom du produit
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus >