Learn More
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus Code produit.: 10577600
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10577600 Tous les produits Sartorius Produits
0.3 %, 0.2, Bleu, 1000 μl, Fixe 1 000 μl, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Précision:
0.3 %, 0.15
0.3 %, 0.2
0.4 %, 0.2
0.5 %, 0.3
0.6 %, 0.2
0.6 %, 0.5
0.8 %, 0.8
1,3%, 1,20
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
10 ml
Modèle:
F10
F2
F5
Fixe 10 μl
Fixe 100 μl
Fixe 1 000 μl
Fixe 20 μl
Fixe 200 μl
Fixe 25 μl
Fixe 250 μl
Fixe 5 μl
Fixe 50 μl
Fixe 500 μl
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10577600
Marque: Sartorius 728570
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Robustes mais légers et faciles à utiliser
Pipetage de haute qualité, pressions légères requises pour offrir une expérience agréable. Le Proline Plus couvre la plage complète de 0,1 μl à 10 ml, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications de laboratoire quotidiennes.
  • Entièrement autoclavables
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
  • Paramètre de volume ajustable avec déclic
  • Conviennent aux gauchers et aux droitiers
  • Compatibles avec une vaste gamme de pointes
  • Compatibles avec les tubes de laboratoire les plus couramment utilisés en raison du col éjecteur de pointes fines
  • Le filtre Safe-Cone empêche la contamination et l’altération du pipeteur
  • Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
  • Nettoyage aisé : uniquement 2-3 pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Warranty
2 ans
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision 0.3 %, 0.2
Certifications/Conformité CE
Pointes compatibles 1000 μl Optifit tip, pointe à filtre SafetySpace™
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Reusable
À utiliser avec Pointe Optifit de 1 000 μl, pointe à filtre SafetySpace™
Matériau Polypropylene
Modèle Fixe 1 000 μl
Nombre de canaux 1
Stérilité Non-sterile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 1000 μl
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) Pointe Optifit 1 000 μl, pointe à filtre SafetySpace™
Comprend Col éjecteur de pointes fines, filtre Safe-Cone
Surveillance UV Oui
Garantie 2 ans
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Pipeteurs mécaniques monocanal à volume fixe PROLINE™ Plus >