Learn More
Invitrogen™ Propamocarb Monoclonal Antibody (2H10)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA549660
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17980893
  • 383.00€ / 200µg
Description
Antibody tested in indirect ELISA.
Propamocarb is a systemic fungicide used to control a variety of fungal diseases in crops such as vegetables, fruits, and ornamental plants. It works by inhibiting the growth and reproduction of fungi, preventing them from causing further damage to the plants. Propamocarb is effective against a wide range of fungal pathogens, including Pythium and Phytophthora species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Propamocarb
Monoclonal
2.6 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Conjugate of PPMC hapten and KLH.
200 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page
2H10
Unconjugated
Mouse
Protein G
RUO
Chemical
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt