missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Antibody (106), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18210629 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18210629 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18210629 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290497AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Monoclonal specifically detects Proprotein Convertase 9/PCSK9 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Proprotein Convertase 9/PCSK9
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 106
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Proprotein Convertase 9/PCSK9 (NP_705793.1; Met 1-Gln 694).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 255738
Spécificité du test No cross-reactivity in ELISA with: Human PCSK9 Rhesus PCSK9 Human PCSK1
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.